Ethyl 4-fluoropiperidine-4-carboxylate hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC448012-1G PC448012-5G
APOSPC448012-1GEA 129 EUR
APOSPC448012-1G APOSPC448012-5G
Ethyl 4-fluoropiperidine-4-carboxylate hydrochloride 95%
Ethyl 4-fluoropiperidine-4-carboxylate hydrochloride
Formule: C₈H₁₄FNO₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09880187
CAS nummer: 845909-49-1