3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC448015-250MG PC448015-1G PC448015-5G
APOSPC448015-250MGEA 36.6 EUR
APOSPC448015-250MG APOSPC448015-1G APOSPC448015-5G
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid 98%
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Formule: C₇H₈BFO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13181609
CAS nummer: 1082066-52-1
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable