2-Fluoro-3-hydroxybenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC448018-1G
PC448018-5G
APOSPC448018-1GEA
34.6
EUR
APOSPC448018-1G
APOSPC448018-5G
2-Fluoro-3-hydroxybenzaldehyde 98%
2-Fluoro-3-hydroxybenzaldehyde
Formule:
C₇H₅FO₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD11110191 CAS nummer: 103438-86-4 |