2-[4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4485-1G PC4485-5G
APOSPC4485-1GEA 281 EUR
APOSPC4485-1G APOSPC4485-5G
2-[4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
2-[4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide
Formule: C₁₆H₁₀BrF₃N₂OS·BrH
MW: 496.14 g/mol
Smeltpunt: 235…240 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08458095
CAS nummer: 1210389-46-0