2-Chloro-3,5-difluorobenzyl alcohol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2-Chloro-3,5-difluorophenyl)methanol
PC44896-1G PC44896-250MG PC44896-5G
APOSPC44896-1GEA 58.4 EUR
APOSPC44896-1G APOSPC44896-250MG APOSPC44896-5G
2-Chloro-3,5-difluorobenzyl alcohol 95%
2-Chloro-3,5-difluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅ClF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28520352
CAS nummer: 1785519-54-1