2-Chloro-4,6-difluorobenzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC44900-1G PC44900-5G
APOSPC44900-1GEA 26.3 EUR
APOSPC44900-1G APOSPC44900-5G
2-Chloro-4,6-difluorobenzoic acid 95%
2-Chloro-4,6-difluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃ClF₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16250104
CAS nummer: 1242339-67-8