1-(2-Fluoroethyl)piperazine dihydrochloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC449008-1G PC449008-5G
APOSPC449008-1GEA 55.5 EUR
APOSPC449008-1G APOSPC449008-5G
1-(2-Fluoroethyl)piperazine dihydrochloride 98%
1-(2-Fluoroethyl)piperazine dihydrochloride
Formule: C₆H₁₃FN₂·2ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21602355
CAS nummer: 1089279-64-0