2-Chloro-4,6-difluorobenzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC44902-1G PC44902-250MG PC44902-5G
APOSPC44902-1GEA 129 EUR
APOSPC44902-1G APOSPC44902-250MG APOSPC44902-5G
2-Chloro-4,6-difluorobenzaldehyde 95%
2-Chloro-4,6-difluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃ClF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18415553
CAS nummer: 1261493-54-2