2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazol-4-yl]-2-oxo-acetic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC44903-1G PC44903-250MG
APOSPC44903-1GEA 871 EUR
APOSPC44903-1G APOSPC44903-250MG
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazol-4-yl]-2-oxo-acetic acid 95%
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazol-4-yl]-2-oxo-acetic acid
Formule: C₇H₅F₃N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 2141373-00-2