Heptafluoro-2-naphthol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4492-250MG PC4492-1G
APOSPC4492-250MGEA 245 EUR
APOSPC4492-250MG APOSPC4492-1G
Heptafluoro-2-naphthol 95%
Heptafluoro-2-naphthol
Formule: C₁₀HF₇O
Smeltpunt: 120 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00143689
CAS nummer: 727-49-1