2,2-Difluoro-2-(2-methylphenyl)ethan-1-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC450019-100MG PC450019-250MG
APOSPC450019-100MGEA 228 EUR
APOSPC450019-100MG APOSPC450019-250MG
2,2-Difluoro-2-(2-methylphenyl)ethan-1-amine
2,2-Difluoro-2-(2-methylphenyl)ethan-1-amine
Formule: C₉H₁₁F₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22124011
CAS nummer: 1365807-92-6