3,4-Dichloro-1,1,1,3-tetrafluorobutane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC450022-25G PC450022-5G
APOSPC450022-25GEA 374 EUR
APOSPC450022-25G APOSPC450022-5G
3,4-Dichloro-1,1,1,3-tetrafluorobutane
3,4-Dichloro-1,1,1,3-tetrafluorobutane
Formule: C₄H₄Cl₂F₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18074324
CAS nummer: 1227947-61-6