6-Chloro-2,3-difluorobenzotrifluoride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC450023-1G PC450023-250MG
APOSPC450023-1GEA 886 EUR
APOSPC450023-1G APOSPC450023-250MG
6-Chloro-2,3-difluorobenzotrifluoride
6-Chloro-2,3-difluorobenzotrifluoride
Formule: C₇H₂ClF₅
MW: 216.536 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12922577
CAS nummer: 1208076-15-6