Ethyl 2,2-difluoro-2-(2-methylphenyl)acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC450026-1G PC450026-25G PC450026-5G
APOSPC450026-1GEA 110 EUR
APOSPC450026-1G APOSPC450026-25G APOSPC450026-5G
Ethyl 2,2-difluoro-2-(2-methylphenyl)acetate
Ethyl 2,2-difluoro-2-(2-methylphenyl)acetate
Formule: C₁₁H₁₂F₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16250756
CAS nummer: 698378-71-1