4,6-Bis(hydroxy)-4.6-bis(trifluoromethyl)tetrahydropyrimidine-2-thione
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC450037-100MG PC450037-250MG
APOSPC450037-100MGEA 116 EUR
APOSPC450037-100MG APOSPC450037-250MG
4,6-Bis(hydroxy)-4.6-bis(trifluoromethyl)tetrahydropyrimidine-2-thione
4,6-Bis(hydroxy)-4.6-bis(trifluoromethyl)tetrahydropyrimidine-2-thione
Formule: C₆H₆F₆N₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26408204
CAS nummer: 1820712-27-3