(1-Fluoroprop-1-en-1-yl)benzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC450040-100MG PC450040-250MG
APOSPC450040-100MGEA 139 EUR
APOSPC450040-100MG APOSPC450040-250MG
(1-Fluoroprop-1-en-1-yl)benzene
(1-Fluoroprop-1-en-1-yl)benzene
Formule: C₉H₉F
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22377929
CAS nummer: 75321-94-7