Hexakis(3-fluoropropoxy)phosphazene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC450048-1G PC450048-250MG
APOSPC450048-1GEA 1080 EUR
APOSPC450048-1G APOSPC450048-250MG
Hexakis(3-fluoropropoxy)phosphazene
Hexakis(3-fluoropropoxy)phosphazene
Formule: C₁₈H₃₆F₆N₃O₆P₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20489426
CAS nummer: 1346521-36-5