3-(Trifluoromethyl)phenyl fluorosulphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC450050-100MG PC450050-250MG
APOSPC450050-100MGEA 110 EUR
APOSPC450050-100MG APOSPC450050-250MG
3-(Trifluoromethyl)phenyl fluorosulphonate
3-(Trifluoromethyl)phenyl fluorosulphonate
Formule: C₇H₄F₄O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24842695
CAS nummer: 1417220-63-3