Perfluoro-2-propanesulphonyl fluoride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC450051-1G PC450051-5G
APOSPC450051-1GEA 357 EUR
APOSPC450051-1G APOSPC450051-5G
Perfluoro-2-propanesulphonyl fluoride 97%
Perfluoro-2-propanesulphonyl fluoride
Formule: C₃F₈O₂S
Kookpunt: 34…40 °C
Smeltpunt: –59 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20489409
CAS nummer: 14856-91-8
UN: 3265
ADR: 8,II