1-(4-Chlorophenyl)-1-fluoroethene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC450053-100MG PC450053-1G PC450053-250MG
APOSPC450053-100MGEA 80.5 EUR
APOSPC450053-100MG APOSPC450053-1G APOSPC450053-250MG
1-(4-Chlorophenyl)-1-fluoroethene
1-(4-Chlorophenyl)-1-fluoroethene
Formule: C₈H₆ClF
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22123956
CAS nummer: 106263-12-1