4,6-Bis(hydroxy)-4.6-bis(trifluoromethyl)tetrahydropyrimidine-2-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC450056-1G PC450056-250MG
APOSPC450056-1GEA 274 EUR
APOSPC450056-1G APOSPC450056-250MG
4,6-Bis(hydroxy)-4.6-bis(trifluoromethyl)tetrahydropyrimidine-2-one
4,6-Bis(hydroxy)-4.6-bis(trifluoromethyl)tetrahydropyrimidine-2-one
Formule: C₆H₆F₆N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26408135
CAS nummer: 281189-80-8