2,2-Difluorocyclooctan-1-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC450061-100MG PC450061-250MG
APOSPC450061-100MGEA 148 EUR
APOSPC450061-100MG APOSPC450061-250MG
2,2-Difluorocyclooctan-1-one
2,2-Difluorocyclooctan-1-one
Formule: C₈H₁₂F₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24698073
CAS nummer: 1435806-60-2