4-Bromo-1,1-difluorocyclohexane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC450063-1G PC450063-250MG
APOSPC450063-1GEA 770 EUR
APOSPC450063-1G APOSPC450063-250MG
4-Bromo-1,1-difluorocyclohexane
4-Bromo-1,1-difluorocyclohexane
Formule: C₆H₉BrF₂
Kookpunt: 49…50 °C (11 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13189572
CAS nummer: 1196156-51-0