1H,2H-1-Chloroperfluorocyclobutane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC450071-1G PC450071-250MG
APOSPC450071-1GEA 476 EUR
APOSPC450071-1G APOSPC450071-250MG
1H,2H-1-Chloroperfluorocyclobutane
1H,2H-1-Chloroperfluorocyclobutane
Formule: C₄H₂ClF₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23134584
CAS nummer: 1403667-45-7