2-Chloro-2,2-difluoro-N-(2'-hydroxyphenyl)acetamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC450073-1G PC450073-5G
APOSPC450073-1GEA 125 EUR
APOSPC450073-1G APOSPC450073-5G
2-Chloro-2,2-difluoro-N-(2'-hydroxyphenyl)acetamide
2-Chloro-2,2-difluoro-N-(2'-hydroxyphenyl)acetamide
Formule: C₈H₆ClF₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18072172
CAS nummer: 1309602-47-8