Bis[3-(trifluoromethyl)phenyl] sulphate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC450078-1G PC450078-250MG
APOSPC450078-1GEA 287 EUR
APOSPC450078-1G APOSPC450078-250MG
Bis[3-(trifluoromethyl)phenyl] sulphate
Bis[3-(trifluoromethyl)phenyl] sulphate
Formule: C₁₄H₈F₆O₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24842696
CAS nummer: 1417220-66-6