n-Butyl (2R)-3,3,3-trifluoro-2-hydroxypropanoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC450082-1G PC450082-250MG PC450082-5G
APOSPC450082-1GEA 211 EUR
APOSPC450082-1G APOSPC450082-250MG APOSPC450082-5G
n-Butyl (2R)-3,3,3-trifluoro-2-hydroxypropanoate
n-Butyl (2R)-3,3,3-trifluoro-2-hydroxypropanoate
Formule: C₇H₁₁F₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24842569
CAS nummer: 1435901-72-6
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable