(Trifluoromethanesulphonyl)methane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Trifluoro(methanesulphonyl)methane
PC450086-1G PC450086-5G
APOSPC450086-1GEA 410 EUR
APOSPC450086-1G APOSPC450086-5G
(Trifluoromethanesulphonyl)methane
(Trifluoromethanesulphonyl)methane
Formule: C₂H₃F₃O₂S
MW: 148.104 g/mol
Kookpunt: 130 °C
Dichtheid: 1.5141 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18916802
CAS nummer: 421-82-9