(1,1-Difluoroethyl)benzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC450090-1G PC450090-5G
APOSPC450090-1GEA 309 EUR
APOSPC450090-1G APOSPC450090-5G
(1,1-Difluoroethyl)benzene
(1,1-Difluoroethyl)benzene
Formule: C₈H₈F₂
Kookpunt: 67 °C (47 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11975315
CAS nummer: 657-35-2
UN: 1993
ADR: 3,III