1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluorooctane pentyl ether
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC450094-1G PC450094-5G
APOSPC450094-1GEA 80.9 EUR
APOSPC450094-1G APOSPC450094-5G
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluorooctane pentyl ether
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluorooctane pentyl ether
Formule: C₁₃H₁₅F₁₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16619395
CAS nummer: 1193009-93-6