2-Bromo-2,2-difluoro-1-phenylethanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC450099-1G PC450099-250MG
APOSPC450099-1GEA 1240 EUR
APOSPC450099-1G APOSPC450099-250MG
2-Bromo-2,2-difluoro-1-phenylethanol
2-Bromo-2,2-difluoro-1-phenylethanol
Formule: C₈H₇BrF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18074357
CAS nummer: 74492-28-7