Bis(nonafluorobutylsulphonyl)methane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC450104-1G PC450104-250MG
APOSPC450104-1GEA 728 EUR
APOSPC450104-1G APOSPC450104-250MG
Bis(nonafluorobutylsulphonyl)methane
Bis(nonafluorobutylsulphonyl)methane
Formule: C₉H₂F₁₈O₄S₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20489412
CAS nummer: 29214-37-7