4-Cyano-2-nitro-5-(trifluoromethyl)trifluoroacetanilide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC450113-1G PC450113-250MG
APOSPC450113-1GEA 549 EUR
APOSPC450113-1G APOSPC450113-250MG
4-Cyano-2-nitro-5-(trifluoromethyl)trifluoroacetanilide
4-Cyano-2-nitro-5-(trifluoromethyl)trifluoroacetanilide
Formule: C₁₀H₃F₆N₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18074384
CAS nummer: 1155800-48-8