Bis(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)ether
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC450115-1G PC450115-5G
APOSPC450115-1GEA 191 EUR
APOSPC450115-1G APOSPC450115-5G
Bis(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)ether
Bis(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)ether
Formule: C₆H₄F₁₀O
MW: 282.079 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22123959
CAS nummer: 1691-22-1