5-Bromo-1,1,1-trifluoropentane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC450116-1G PC450116-5G
APOSPC450116-1GEA 158 EUR
APOSPC450116-1G APOSPC450116-5G
5-Bromo-1,1,1-trifluoropentane
5-Bromo-1,1,1-trifluoropentane
Formule: C₅H₈BrF₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07780194
CAS nummer: 54932-74-0