2,2-Difluoro-(2H)-1,4-benzothiazin-3(4H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC450120-1G PC450120-250MG
APOSPC450120-1GEA 583 EUR
APOSPC450120-1G APOSPC450120-250MG
2,2-Difluoro-(2H)-1,4-benzothiazin-3(4H)-one
2,2-Difluoro-(2H)-1,4-benzothiazin-3(4H)-one
Formule: C₈H₅F₂NOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12404008
CAS nummer: 1216262-47-3