4,6-Bis(trifluoromethyl)-2(1H)-pyrimidinone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC450124-1G PC450124-250MG
APOSPC450124-1GEA 695 EUR
APOSPC450124-1G APOSPC450124-250MG
4,6-Bis(trifluoromethyl)-2(1H)-pyrimidinone
4,6-Bis(trifluoromethyl)-2(1H)-pyrimidinone
Formule: C₆H₂F₆N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25978116
CAS nummer: 193068-48-3