2-(Chlorodifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC450125-1G PC450125-5G
APOSPC450125-1GEA 263 EUR
APOSPC450125-1G APOSPC450125-5G
2-(Chlorodifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
2-(Chlorodifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Formule: C₈H₄ClF₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18074399
CAS nummer: 212311-54-1