2-Chloro-5-fluoro-4-thiocyanopyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC450126-1G PC450126-5G
APOSPC450126-1GEA 200 EUR
APOSPC450126-1G APOSPC450126-5G
2-Chloro-5-fluoro-4-thiocyanopyrimidine
2-Chloro-5-fluoro-4-thiocyanopyrimidine
Formule: C₅HClFN₃S
MW: 189.598 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18072176
CAS nummer: 112889-53-9