2-(Trifluoromethyl)-1,3-benzothiazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC450127-1G PC450127-5G
APOSPC450127-1GEA 142 EUR
APOSPC450127-1G APOSPC450127-5G
2-(Trifluoromethyl)-1,3-benzothiazole
2-(Trifluoromethyl)-1,3-benzothiazole
Formule: C₈H₄F₃NS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00065209
CAS nummer: 14468-40-7