2-Ethoxy-5-fluoropyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC450129-1G PC450129-5G
APOSPC450129-1GEA 116 EUR
APOSPC450129-1G APOSPC450129-5G
2-Ethoxy-5-fluoropyrimidine
2-Ethoxy-5-fluoropyrimidine
Formule: C₆H₇FN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04972862
CAS nummer: 17148-48-0