5,5,5-Trifluoropentan-2-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC450130-1G PC450130-250MG PC450130-5G
APOSPC450130-1GEA 325 EUR
APOSPC450130-1G APOSPC450130-250MG APOSPC450130-5G
5,5,5-Trifluoropentan-2-ol
5,5,5-Trifluoropentan-2-ol
Formule: C₅H₉F₃O
Kookpunt: 130…131 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD20353526
CAS nummer: 352-58-9