(S)-1-(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (S)-1-(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethanamine hydrochloride
PC450132-1G PC450132-250MG
APOSPC450132-1GEA 583 EUR
APOSPC450132-1G APOSPC450132-250MG
(S)-1-(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
(S)-1-(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
Formule: C₉H₁₂FNO·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16294167
CAS nummer: 1149383-12-9