1-Bromo-1,1-difluoro-2,4-pentanedione
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC450135-1G PC450135-5G
APOSPC450135-1GEA 110 EUR
APOSPC450135-1G APOSPC450135-5G
1-Bromo-1,1-difluoro-2,4-pentanedione
1-Bromo-1,1-difluoro-2,4-pentanedione
Formule: C₅H₅BrF₂O₂
MW: 214.993 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18074350
CAS nummer: 164342-73-8