2,5-Bis(trifluoromethyl)-1H-benzimidazolyl-6-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC450136-1G PC450136-250MG
APOSPC450136-1GEA 615 EUR
APOSPC450136-1G APOSPC450136-250MG
2,5-Bis(trifluoromethyl)-1H-benzimidazolyl-6-carboxylic acid
2,5-Bis(trifluoromethyl)-1H-benzimidazolyl-6-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₄F₆N₂O₂
MW: 298.141 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18072173
CAS nummer: 1309602-77-4