1,3,3,4,4,5,5-Heptafluoro-2-methoxycyclopent-1-ene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC450141-1G PC450141-5G
APOSPC450141-1GEA 220 EUR
APOSPC450141-1G APOSPC450141-5G
1,3,3,4,4,5,5-Heptafluoro-2-methoxycyclopent-1-ene
1,3,3,4,4,5,5-Heptafluoro-2-methoxycyclopent-1-ene
Formule: C₆H₃F₇O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01735620
CAS nummer: 1759-60-0
UN: 1993
ADR: 3,III