3-Bromo-2-fluoroprop-1-ene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC450149-1G PC450149-250MG PC450149-5G
APOSPC450149-1GEA 285 EUR
APOSPC450149-1G APOSPC450149-250MG APOSPC450149-5G
3-Bromo-2-fluoroprop-1-ene
3-Bromo-2-fluoroprop-1-ene
Formule: C₃H₄BrF
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20492668
CAS nummer: 35386-83-5
UN: 1993
ADR: 3,III