Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl)orthoformate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC450152-5G PC450152-1G
APOSPC450152-5GEA 463 EUR
APOSPC450152-5G APOSPC450152-1G
Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl)orthoformate 97%
Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl)orthoformate
Formule: C₁₀H₁₀F₁₂O₃
Kookpunt: 223 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22123981
CAS nummer: 21983-88-0