4-Bromo-4,4-difluoro-1-phenyl-1,3-butanedione
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC450154-1G PC450154-250MG
APOSPC450154-1GEA 116 EUR
APOSPC450154-1G APOSPC450154-250MG
4-Bromo-4,4-difluoro-1-phenyl-1,3-butanedione
4-Bromo-4,4-difluoro-1-phenyl-1,3-butanedione
Formule: C₁₀H₇BrF₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18074362
CAS nummer: 1032273-54-3