Tris(2,2-difluoroethyl)borate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC450157-1G PC450157-250MG PC450157-5G PC450157-100MG
APOSPC450157-1GEA 742 EUR
APOSPC450157-1G APOSPC450157-250MG APOSPC450157-5G APOSPC450157-100MG
Tris(2,2-difluoroethyl)borate
Tris(2,2-difluoroethyl)borate
Formule: C₆H₉BF₆O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19442172
CAS nummer: 1396338-09-2
UN: 1993
ADR: 3,III